Principaux documents
R591440
4-TERT-BUTYL-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.237
Numéro MDL:
Autres remarques