Principaux documents
R590215
2-CHLORO-N-(2,4-DIBROMO-6-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8Br2ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.431
Numéro MDL:
Autres remarques