Principaux documents
R589292
N-(3-(ACETYLAMINO)PHENYL)-3-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.289
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.