Principaux documents
R587133
POTASSIUM 1,3-BENZOTHIAZOLE-2-SULFONATE HYDRATE
AldrichCPR
R587133-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R587133-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H6KNO4S2
Poids moléculaire :
271.36
Numéro MDL:
158,00 €