Principaux documents
R583456
6-AMINO-4-(2-METHOXYPHENYL)-3-ME-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.304
Numéro MDL:
Autres remarques