Principaux documents
R582077
SODIUM 2,3,4,5,6-PENTAFLUOROBENZOATE
AldrichCPR
R582077-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R582077-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C7F5NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.059
Numéro MDL:
29,20 €