Principaux documents
R578185
DIMETHYL 2-((PHENYLSULFONYL)AMINO)TEREPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.365
Numéro MDL:
Autres remarques