Principaux documents
R577197
4-FLUORO-N-(2-METHOXYPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12FNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.308
Numéro MDL:
Autres remarques