Documents
R577057
1-(4-FLUOROPHENYL)-4-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19FN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.416
Numéro MDL:
Autres remarques