Principaux documents
R575739
N-(4-BROMO-3-METHYLPHENYL)-3,5-DINITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10BrN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.157
Numéro MDL:
Autres remarques