Principaux documents
R575100
2,5-DICHLORO-N-(4-METHOXYBENZYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13Cl2NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.235
Numéro MDL:
Autres remarques