Principaux documents
R574104
N-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.738
Numéro MDL:
Autres remarques