Key Documents
R574090
N-(2-METHOXYPHENYL)-2,4,6-TRIMETHYLBENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.399
Numéro MDL:
Autres remarques