Principaux documents
R573914
2-BROMO-N-(2-ETHOXYPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.188
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.