Principaux documents
R573744
N-(4-SEC-BUTYLPHENYL)-4-(2,4-DICHLOROPHENOXY)BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.318
Numéro MDL:
Autres remarques