Principaux documents
R572535
N-(1-(4-BROMOPHENOXY)-2,2,2-TRICHLOROETHYL)-3-CHLOROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10BrCl4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.968
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.