Principaux documents
R572136
4-MEO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20Cl3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.813
Numéro MDL:
Autres remarques