Documents
R571598
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-METHOXYANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.696
Numéro MDL:
Autres remarques