Principaux documents
R570729
7-((2-CHLOROBENZYL)OXY)-8-HEXYL-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.945
Numéro MDL:
Autres remarques