Principaux documents
R568333
2-(2,3-DIHYDRO-1H-PERIMIDIN-2-YL)-5-ETHOXYPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.368
Numéro MDL:
Autres remarques