Principaux documents
R566241
7,9,10-TRIMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5H-BENZO(C)FURO(3,2-G)CHROMEN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.342
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.