Principaux documents
R564540
3-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-5-PHENYL-2(3H)-FURANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.729
Numéro MDL:
Autres remarques