Principaux documents
R561703
2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-N'-(2-METHYLBENZOYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.338
Numéro MDL:
Autres remarques