Principaux documents
R561592
ETHYL 2-({[(2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H24N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.52
Numéro MDL:
Autres remarques