Documents
R560669
PROPYL 4-(((4-CHLORO-3-METHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.829
Numéro MDL:
Autres remarques