Principaux documents
R560154
ETHYL 5-ACETYL-2-(2-FUROYLAMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.354
Numéro MDL:
Autres remarques