Principaux documents
R554642
N-(5-(2-CHLORO-BENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-3-YL)-ISONICOTINAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.858
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.