Principaux documents
R554480
N-(4-(3,4-DIMETHYL-ISOXAZOL-5-YLSULFAMOYL)-PH)-2-(4-ISOPROPYL-PHENOXY)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.526
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.