Principaux documents
R549711
ETHYL (2-{[({5-[(2-{[4-(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]AMINO}-2-OXOETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N6O6S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.755
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.