Principaux documents
R549061
METHYL 2,7,7-TRIMETHYL-4-[5-(4-METHYLPHENYL)-2-FURYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.498
Numéro MDL:
Autres remarques