Principaux documents
R545643
2-METHYLBENZALDEHYDE N-(3-METHYLPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.398
Numéro MDL:
Autres remarques