Principaux documents
R544507
ETHYL 5-(4-METHOXYPHENYL)-7-(TRIFLUOROMETHYL)[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13F3N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.302
Numéro MDL:
Autres remarques