Principaux documents
R543098
7-(3-CHLORO-BUT-2-ENYL)-3-METHYL-8-OCTYLSULFANYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H27ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.958
Numéro MDL:
Autres remarques