Documents
R542261
6-AMINO-4-(2,4-DICHLORO-PH)-3-ME-1,4-2H-PYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.168
Numéro MDL:
Autres remarques