Principaux documents
R542040
2-AMINO-4-(2,5-DIMETHOXY-PH)-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.355
Numéro MDL:
Autres remarques