Principaux documents
R541729
2-AMINO-4-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.357
Numéro MDL:
Autres remarques