Key Documents
R541311
(3-BENZOYL-4-BENZYL-4H-BENZO[D]PYRROLO[1,2-A]IMIDAZOL-1-YL)(THIOPHEN-2-YL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H20N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.559
Numéro MDL:
Autres remarques