Principaux documents
R539627
7-(3-BR-BENZYL)-8-(N'-(2-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZINO)-3-ME-3,7-2H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17BrN6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.301
Numéro MDL:
Autres remarques