Principaux documents
R535877
2,4-DICHLORO-6-{(E)-[((E)-6-{[(E)-(3,5-DICHLORO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}HEXYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20Cl4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.207
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.