R535125
2,4-DIBROMO-6-{(E)-[(2-HYDROXY-4-NITROPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.028
Numéro MDL:
Autres remarques