Principaux documents
R531936
2-METHOXY-4-(NAPHTHALEN-2-YLIMINOMETHYL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.326
Numéro MDL:
Autres remarques