Principaux documents
R531502
2-HYDROXY-1-NAPHTHALDEHYDE THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.305
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.