Principaux documents
R531405
4-METHOXYBENZALDEHYDE THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.272
Numéro MDL:
110,00 €