Principaux documents
R530808
4-{(E)-[(4-BROMOPHENYL)IMINO]METHYL}-N,N-DIMETHYLANILINE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.22
Numéro MDL:
Autres remarques