Principaux documents
R529699
6-ETHYL-7-HYDROXY-2-METHYL-3-PHENOXY-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.326
Numéro MDL:
Autres remarques