Principaux documents
R529656
5-ETHOXY-2-(4-PHENOXY-1H-PYRAZOL-3-YL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.329
Numéro MDL:
Autres remarques