R528641
N'-[(E)-1-(4-HYDROXYPHENYL)PROPYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.585
Numéro MDL:
Autres remarques