Principaux documents
R528153
2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.611
Numéro MDL:
29,20 €