Principaux documents
R525405
(2-METHYL-5-{[2-METHYL-4-(TRIPHENYLPHOSPHONIO)-1,3-OXAZOL-5-YL]SULFANYL}-1,3-THIAZOL-4-YL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM DIPERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C44H36Cl2N2O9P2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
933.767
Numéro MDL:
Autres remarques