R524867
5-NAPHTHALEN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (2-ETHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.441
Numéro MDL:
Autres remarques